WH0002950M1
Monoclonal Anti-GSTP1 antibody produced in mouse
clone 2G6-F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DFN7, Anti-FAEES3, Anti-GST3, Anti-PI, Anti-glutathione S-transferase pi
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G6-F6, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GSTP1(2950)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MPPYTVVYFPVRGRCAALRMLLADQGQSWKEEVVTVETWQEGSLKASCLYGQLPEFQDGDLTLYQSNTILRHLGRTLGLYGKDQQEAALVDMVNDGVEDLRCKYVSLIYTNYEAGKDDYVKALPGQLKPFETLLSQNQGGKTFIVGDQISFADYNLLDLLLIHEVLAPGCLDAFPLLSAYVGRLSARPKLKAFLASPEYVNLPINGNGKQ
forma física
Informações legais