Documentos Principais
WH0001486M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CTBS antibody produced in mouse
clone 1B5-1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CTB, Anti-chitobiase, di-N-acetyl-
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B5-1B9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTBS(1486)
Descrição geral
The gene CTBS (chitobiase) is mapped to human chromosome 1p22. The gene spans a length of approximately 20kb with seven exons interspaced by six introns. The 5′-flanking region of human chitobiase gene is rich in GC-content.
Imunogênio
CTBS (AAH24007.2, 37 a.a. ~ 105 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DCPCPEPELCRPIRHHPDFEVFVFDVGQKTWKSYDWSQITTVATFGKYDSELMCYAHSKGARVVLKGNL
Ações bioquímicas/fisiológicas
The gene CTBS (chitobiase) encodes a lysosomal glycosidase that functions in the degradation of asparagine-linked glycoproteins. It cleaves the reducing-end N-Acetylglucosamine residues from the chitobiose core of oligosaccharides.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lysosomal chitobiase (CTB) and the G-protein gamma 5 subunit (GNG5) genes co-localize to human chromosome 1p22.
Ahmad W
Cytogenetics and Cell Genetics, 71, 44-46 (1995)
Structure of the human gene for lysosomal di-N-acetylchitobiase.
Liu B
Glycobiology, 9, 589-593 (1999)