WH0001268M1
Monoclonal Anti-CNR1 antibody produced in mouse
clone 2F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CANN6, Anti-CB1, Anti-CB1A, Anti-CB1K5, Anti-CBR, Anti-CNR, Anti-cannabinoid receptor 1 (brain)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F9, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CNR1(1268)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MKSILDGLADTTFRTITTDLLYVGSNDIQYEDIKGDMASKLGYFPQKFPLTSFRGSPFQEKMTAGDNPQLVPADQVNITEFYNKSLSSFKENEENIQCGENFMDIECFMV
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais