WH0000516M1
Monoclonal Anti-ATP5G1 antibody produced in mouse
clone 1A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit C1 (subunit 9), Anti-ATP5A, Anti-ATP5G
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A12, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATP5G1(516)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
TRGLIRPVSASFLSSPVNSSKQPSYSNFPLQVARREFQTSVVSRDIDTAAKFIGAGAATVGVAGSGAGIGTVFGSLIIGYARNPSLKQQLFSYAILGFALSEAMGLFCLMVAFLILFAM
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Informações legais