V5890
Vascular Endothelial Growth Factor 121 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
VEGF121, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
descrição
Vascular Endothelial Growth Factor 121 human
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
<10 ng/mL ED50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
monomer 18 kDa (glycosylated)
embalagem
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg Endotoxin level
cor
white
solubilidade
water: soluble
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... VEGFA(7422)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
VEGF has also been implicated in correlation with poor prognosis in breast cancer.
In addition, VEGF is released in rheumatoid arthritis in response to TNF-α, increasing endothelial permeability and stimulating angiogenesis (formation of capillaries).
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)