Documentos
UC169
Sigma-Aldrich
Hydroxybufuralol maleate salt
≥98% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H23NO3 · C4H4O4
Peso molecular:
393.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161501
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
white to off-white
pf
159-160.5 °C
solubilidade
H2O: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(O)c1cccc2cc(oc12)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO3.C4H4O4/c1-10(18)12-7-5-6-11-8-14(20-15(11)12)13(19)9-17-16(2,3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,13,17-19H,9H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
UCHVLIWUAUXBBC-BTJKTKAUSA-N
Aplicação
Hydroxybufuralol maleate salt can be used for metabolic assays of bufuralol.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Metabolite of bufuralol; product of microsomal oxidation
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Nota de preparo
Hydroxybufuralol maleate salt is soluble in water.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3