U100
Urapidil hydrochloride
solid
Sinônimo(s):
6-[[3-[4-(o-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propyl]amino]-1,3-dimethyluracil hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
H2O: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COc1ccccc1N2CCN(CCCNC3=CC(=O)N(C)C(=O)N3C)CC2
InChI
1S/C20H29N5O3.ClH/c1-22-18(15-19(26)23(2)20(22)27)21-9-6-10-24-11-13-25(14-12-24)16-7-4-5-8-17(16)28-3;/h4-5,7-8,15,21H,6,9-14H2,1-3H3;1H
chave InChI
KTMLZVUAXJERAT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , HTR1A(3350)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
The adrenoreceptor α 1a gene (ADRA1A) participates in smooth muscle contraction. It is also required for vasoconstriction of blood vessels throughout the body such as the skin, gastrointestinal system, genitourinary system, kidney and brain. ADRA1A plays a major role in glycogenolysis and gluconeogenesis of adipose tissue in the liver. It also plays a crucial role in sympathetic nervous system.
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?