Documentos Principais
TTR013
Sigma-Aldrich
Argentaffin TISSUE-TROL Control Slides
human intestine tissue containing argentaffin granules
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
fonte biológica
human intestine (tissue containing argentaffin granules)
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Histology slides with paraffin embedded section of human intestine containing argentaffin granules. Suitable for use with Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
Componentes
Box contains 24 slides plus one reference slide stained using Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
Informações legais
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)