Documentos Principais
TMO374026
Nunc® Coded Cryobank Vials in black low rack
polypropylene, capacity 0.5 mL, self-standing natural, sterile, red cap, case of 960 ea
Sinônimo(s):
coded cryobank vial storage, cryostorage
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiais
polypropylene
red cap
self-standing natural
esterilidade
sterile
embalagem
case of 960 ea
fabricante/nome comercial
Nunc 374026
técnica(s)
cryopreservation: suitable
capacidade
0.5 mL
Descrição geral
Related applications: Cell Culture Plastics
Informações legais
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)