TMO140410
Nunc® EasyFill Cell Factory System
10 layer, polystyrene, surface area 6320 cm2, sterile, vented, case of 4 ea
Sinônimo(s):
closed cell system layered storage rack, closed cell system rack
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
vented
embalagem
case of 4 ea
fabricante/nome comercial
Nunc 140410
área da superfície
6320 cm2
tipo de ligação
Nunclon Delta surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Maximize space utilization with the Thermo Scientific Nunc EasyFill Cell Factory system. This single-use system, consisting of 10 layers, can accommodate the same volume as 36 T175 flasks. The user-friendly linear multi-layer format simplifies cell culture and enables seamless scalability, making it suitable for a wide range of applications, from research to large-scale commercial use.
Informações legais
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)