T8948
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)piperazine hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride, TFMPP hydrochloride
Ensaio
99%
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
disponibilidade
not available in Japan
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
239-241 °C (lit.)
solubilidade
methanol:glacial acetic acid (1:1): soluble 25 mg/mL
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
cadeia de caracteres SMILES
Cl.FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2.ClH/c12-11(13,14)9-2-1-3-10(8-9)16-6-4-15-5-7-16;/h1-3,8,15H,4-7H2;1H
chave InChI
DGNLGWJZZZOYPT-UHFFFAOYSA-N
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)