T8276
Anti-TRPC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Trpc1 Antibody, Trpc1 Antibody - Anti-TRPC1 antibody produced in rabbit, Anti-Transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot (chemiluminescent): suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRPC1(7220)
mouse ... Trpc1(22063)
rat ... Trpc1(89821)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges