T5662
Toxic shock syndrome toxin-1 from Staphylococcus aureus
Sinônimo(s):
Staphylococcal Enterotoxin F, TSST-1
About This Item
Produtos recomendados
composição
Contains ~50% protein (Lowry); balance primarily sodium chloride and sodium phosphate buffer.
Nível de qualidade
disponibilidade
not available in USA
solubilidade
H2O: soluble 0.50-0.60 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?