T2601
Solução de tripsina-EDTA
1X, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 0.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
Sinônimo(s):
Trypsin-EDTA solution
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
BioReagent
concentração
1X
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Save Time - no more freeze or thaw cycles
- Save Space - store at 2-8°C and free up your freezer
- Does not need to be aliquoted
- Only the best for your cells - manufactured in GMP environment
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Protocolos
StableCell™ Trypsin solutions are designed to perform cell detachment as standard trypsin solutions do, without the need to aliquot, freeze, and thaw. This saves significant time before passaging.