T2386
Δ9-Tetrahydrocannabinol solution
ethanol solution
Sinônimo(s):
Δ1-Tetrahydrocannabinol
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
ethanol solution
Nível de qualidade
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
concentração
25 mg/mL (+/- 5%)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC(C)=C[C@@]1([H])c3c(O)cc(CCCCC)cc3OC2(C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h11-13,16-17,22H,5-10H2,1-4H3/t16-,17-/m1/s1
chave InChI
CYQFCXCEBYINGO-IAGOWNOFSA-N
Informações sobre genes
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
mouse ... Cnr1(12801)
rat ... Cnr1(25248)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?