Documentos Principais
T1878
Sigma-Aldrich
Trizma® Pre-Set crystals
Type 8.3-FT, pH 8.3, suitable for use with marine species
Sinônimo(s):
Tris crystals
About This Item
Código UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.25
tipo
Type 8.3-FT
Nível de qualidade
Formulário
crystalline powder
pH
8.3
solubilidade
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
adequação
suitable for use with marine species
Aplicação
Trizma® Pre-Set crystals is suitable for use with marine species.
Informações legais
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)