Documentos Principais
T1581
Sigma-Aldrich
TLQP-21 (mouse, rat)
About This Item
Fórmula linear:
H-Thr-Leu-Gln-Pro-Pro-Ala-Ser-Ser-Arg-Arg-Arg-His-Phe-His-His-Ala-Leu-Pro-Pro-Ala-Arg-OH
Peso molecular:
2432.75
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Condições de expedição
wet ice
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−20°C
Outras notas
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3