SYNP170003D
Synthware™ round bottom pressure vessel with protective coating
bottle capacity 150 mL, O.D. × L 60 mm × 100 mm, bushing type, #15
Sinônimo(s):
Synthware P170003D, pressure tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Características
bushing type #15
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech P170003D
D.E. × C
60 mm × 100 mm
capacidade do frasco
150 mL
Descrição geral
Pressure Vessel, Heavy Wall, Rb, 150mL, #15, 60X100mm, Protective Covering, Working Temp -40°C To 80°C,Includes Accessories: B100015 + R111Ep
Aplicação
kemetch; synthware; pressure vessel; round bottom
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNP170003D-1EA | 4065270932082 |