Documentos Principais
SYNB141000
Synthware Glass wide mouth media bottle
borosilicate glass 3.3, capacity 1000 mL, red polypropylene cap
Sinônimo(s):
Synthware B141000, glass graduated bottle with screw cap
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass 3.3
clear bottle
red polypropylene cap
wide-mouth
esterilidade
non-sterile
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech B140100
capacidade
1000 mL
Descrição geral
GL45 Wide Mouth Media Storage Bottle With Color Caps, 1000mL includes Accessories: GL45-C
Aplicação
kemetch; synthware; media bottle; GL45
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)