SRP8056
Tim-3 (mouse): FC (human)
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
HAVcr-2, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIM3, TIMD3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in CHO cells
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
monomer 45 kDa by calculation
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Havcr2(171285)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2