SRP8015
Progranulin mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized
Sinônimo(s):
GPx-1, PEPI, Proepithelin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Progranulin mouse, recombinant, expressed in HEK 293 cells, untagged, >95% (SDS-PAGE)
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
untagged
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
~65 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Grn(14824)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)