SRP6506
Haptoglobin Plasma (MixedType) from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Bp, Haptoglobin b-Chain, Hp, haptoglobin a-chain
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human plasma
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
monomer 200 kDa (Hp 2-1)
monomer 400 kDa (Hp 2-2)
monomer 86 kDa (Hp 1-1)
embalagem
pkg of 1 mg
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... HP(3240)
Descrição geral
forma física
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)