SRP6441
DPPIV/CD26(untagged) human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
ADABP, ADCP-2, ADCP2, CD-26, DPP-4, DPP4, TP-103, TP103
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 85.4 kDa (This protein with two amino acids (Gly-Pro) at the N- terminus has a calculated MW)
observed mol wt 95 kDa by SDS-PAGE (reducing)
embalagem
pkg of 10 μg
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... DPP4(1803)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)