SRP6320
FGF-12 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
FGF12B, FHF1, Fibroblast growth factor 12
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
liquid
peso molecular
22.6 kDa (201 aa, 1-181 aa + His Tag)
embalagem
pkg of 50 μg
concentração
1 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... FGF12(2257)
Descrição geral
forma física
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research