SRP6318
Kininogen,HMW from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Alpha-2-thiol proteinase inhibitor, BDK, Fitzgerald factor, High molecular weight Kininogen, KNG, Kininogen-1 heavy chain, Kininogen-1 light chain, Low molecular weight growth-promoting, Lysyl-bradykinin, T-kinin Bradykinin, Williams-Fitzgerald-Flaujeac factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human plasma
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
frozen liquid
peso molecular
120 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... KNG1(3827)
Descrição geral
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3