SRP6285
PCSK9 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
FNDC5 (cleaved), Fibronectin Type III Domain-containing Protein 5 (cleaved), Fibronectin Type III Repeat-containing Protein 2 (cleaved)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
calculated mol wt 75.1 kDa
observed mol wt 20 kDa
observed mol wt 62 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PCSK9(255738)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)