SRP6233
Relaxin-3 human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sinônimo(s):
H3 relaxin, INSL7, Insulin-like peptide-7
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Relaxin-3 human, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
5.5 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... RLN3(117579)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)