SRP5230
STK32B active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
HSA250839, STK32, STK32B, STKG6, YANK2
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO® Kinase
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
11.9-16.1 nmol/min·mg
peso molecular
~72 kDa
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... STK32B(55351)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1