Documentos Principais
SRP4850
Sigma-Aldrich
Heat Shock Protein 22 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-crystallin C chain, E2IG1, HMN2A, HSP22, HSPB8 H11 HMN2 CMT2L DHMN2, Heat shock protein β-8
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
~22 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... HSPB8(26353)
Descrição geral
Recombinant Human Heat Shock Protein is produced in E. coli and purified by proprietary chromatographic techniques.
forma física
Lyophilized powder.
Reconstituição
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Reconstitute in H20 to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. The solution can then be diluted to other aqueous buffers.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)