SRP3275
IL-33 human
Animal-component free, ≥98% (SDS-PAGE & HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized
Sinônimo(s):
NF-HEV
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
IL-33 human, Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
≥0.05 ng/mL ED50
peso molecular
17.9 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL33(90865)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)