SRP3203
IFN-lambda 2 from mouse
≥98% (SDS-PAGE & HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized suitable for cell culture
Sinônimo(s):
IL-28A
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
IFN-lambda 2 from mouse, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
19.8 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... IL28A(338374)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Recombinant murine IFN-l2 is a 19.8kDa protein containing 175 amino acid residues.
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)