SRP2127
TR, α1, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
AR7, EAR7, ERB-T-1, ERBA, ERBA1, MGC000261, MGC43240, NR1A1, THRA1, c-ERBA-1
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid
peso molecular
~81.5 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
350 μg/mL
cor
clear colorless
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... THRA(7067)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)