SRP2080
BRCA1 human
recombinant, expressed in insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
BRCAI, BRCC1, BROVCA1, IRIS, PNCA4, PSCP, RNF53
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in insect cells
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid
peso molecular
~209 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
350 μg/mL
cor
clear
colorless
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... BRCA1(672)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)