SRP2018
GAL4 [(1-147) + E1A (121-223)] from Saccharomyces cerevisiae canine adenovirus
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
E1A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Saccharomyces cerevisiae
canine
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid
peso molecular
~33 kDa
embalagem
pkg of 4 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
100 μg/mL
técnica(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
cor
colorless to clear
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
Saccharomyces cerevisiae ... GAL4(855828)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)