Documentos Principais
SRP0677
Sigma-Aldrich
S6K Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Nome do produto
S6K Substrate, ≥95% (HPLC)
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
1155.43
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Useful as a substrate for active protein kinases, including CLK2, MRCKalpha, MRCKbeta, p70S6K, ROCK1, ROCK2, RSK1, RSK3, PIM1 and PIM2.
Ações bioquímicas/fisiológicas
The S6K sub peptide sequence (KRRRLASLR) is based on human 40S ribosomal protein S6 (amino acid 230-238).
Sequência
KRRRLASLR
Reconstituição
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Armazenamento e estabilidade
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. Stability: >1yr at -20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)