Documentos Principais
SRP0609
Sigma-Aldrich
TUT4, FLAG® -Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
TUT4, Terminal uridylyltransferase 4, ZCCHC11
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
127 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... ZCCHC11(23318)
Descrição geral
Human TUT4, also known as ZCCHC11, GenBank Accession number NM_001009881, a.a. 212-1313 with C-terminal FLAG-Avi-tag. MW = 127 kDa, expressed in an HEK293 expression system. This protein is enzymatically biotinylated using Avitag technology. Biotinylation is confirmed to be ?90%.
forma física
Aqueous solution
Informações legais
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)