Documentos Principais
SRP0541
Sigma-Aldrich
SIRP-alpha (CD172A), His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Bit, CD172a, MyD-1, Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type substrate 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma
frozen liquid
peso molecular
38.4 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SIRPA(140885)
Descrição geral
Signal regulatory protein-alpha (SIRP-α), also known as Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type substrate 1, CD172a, Bit, and MyD-1, GenBank Accession No. NP_542970, a.a. 27-370, with C-terminal His-tag, MW 38.4 kDa*, expressed in a HEK293 expression system. This protein acts as a receptor for CD47; a.a. 27-370 correspond to the extracellular portion of SIRP-α. *Note: SIRP-α is heavily glycosylated, resulting in apparent higher molecular weight.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1