SRP0444
A20 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥20% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
OTU domain-containing protein 7C, OTUD7C, TNFAIP3, tumor necrosis factor-? induced protein 3
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥20% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
90.5 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TNFAIP3(7128)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)