SRP0416
T4 Beta-glucosyltransferase
recombinant, expressed in E. coli, ≥83% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
T4-phage beta-glucosyltransferase, UDP glucose-DNA ?-glucosyltransferase, hydroxymethyl cytosine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥83% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
41.6 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
bacteriophage T4 ... B-GT(1258765)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)