Documentos Principais
SRP0409
Sigma-Aldrich
Hsp40 active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
DNAJB1, DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
38.5 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... DNAJB1(3337)
Descrição geral
Human Heat Shock Protein 40 (GenBank Accession No. NM_006145), full length with C-terminal His-tag, MW = 38.5 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Aplicação
Useful for Elisa, western blot, inhibitor screening and selectivity profiling.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Li Z, Srivastava P.
Current Protocols in Immunology, Review, Appendix 1:Appendix 1T-Appendix 1:Appendix 1T (2004)
Sarah J Gibbs et al.
PloS one, 4(2), e4595-e4595 (2009-02-27)
In response to a conditioning stress, the expression of a set of molecular chaperones called heat shock proteins is increased. In neurons, stress-induced and constitutively expressed molecular chaperones protect against damage induced by ischemia and neurodegenerative diseases, however the molecular