SRP0392
PRMT7 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Histone-arginine N-methyltransferase7, protein arginine N-methyltransferase 7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
79 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PRMT7(54496)
Descrição geral
Aplicação
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)