SRP0353
Akt1 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥75% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
PKB, RAC, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥75% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
60.2 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... AKT1(207)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)