SRP0153
SMYD3 (full length) Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
KMT3E, Lysine N-methyltransferase 3E, SET and MYND domain containing 3, ZMYND1, Zinc finger MYND domain-containing protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥50% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
50 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SMYD3(64754)
Descrição geral
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)