SRP0114
NCOR2/SMRT human
recombinant, expressed in E. coli, ≥60% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Nuclear receptor corepressor 2, SMRTe, Silencing mediator of retinoic acid and thyroid hormone receptor, T3 receptor-associating factor, TRAC-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥60% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
39 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... NCOR2(9612)
Descrição geral
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)