SML3682
ST2825
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2R,4′R,8′aR)-1-[2-[4-[[2-(2,4-Dichlorophenoxy)acetyl]amino]phenyl]acetyl]tetrahydro-6′-oxo-spiro[pyrrolidine-2,7′(6′H)-[2H]pyrrolo[2,1-b][1,3]thiazine]-4′-carboxamide, PAM4-SP19-Beta8-NH2, ST 2825, ST-2825
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3