Documentos Principais
SML3590
Sigma-Aldrich
Benzonatate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-​(Butylamino)​-benzoic acid 3,​6,​9,​12,​15,​18,​21,​24,​27-​nonaoxaoctacos-​1-​yl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H53NO11
Número CAS:
Peso molecular:
603.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
oil
condição de armazenamento
desiccated
cor
colorless to orange
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCCC)c1ccc(cc1)C(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C30H53NO11/c1-3-4-9-31-29-7-5-28(6-8-29)30(32)42-27-26-41-25-24-40-23-22-39-21-20-38-19-18-37-17-16-36-15-14-35-13-12-34-11-10-33-2/h5-8,31H,3-4,9-27H2,1-2H3
chave InChI
MAFMQEKGGFWBAB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antitussive drug
Benzonatate is a non-narcotic antitussive medication with sodium channel-blocking properties. Benzonatate is a ligand of both central and peripheral respiratory mucosal stretch receptors.
Atenção
Hygroscopic
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mark L Winter et al.
Journal of medical toxicology : official journal of the American College of Medical Toxicology, 6(4), 398-402 (2010-05-22)
Little has been published on benzonatate ingestion, with the few case reports suggesting significant risk of seizures after poisoning. A 7-year retrospective review of all single substance ingestion of benzonatate reported to the National Poison Center Database System (NPDS) from