Key Documents
SML3527
Sigma-Aldrich
Ro 08-2750
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,3,4,10-Tetrahydro-7,10-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridine-8-carboxaldehyde, 7,10-Dimethyl-2,4-dioxo-2,3,4,10-tetrahydrobenzo[g]pteridine-8-carbaldehyde, 8a-Oxolumiflavin, Ro 082750, Ro08-2750
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
270.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
cor
, Light yellow to orange
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(N=C2C(N3)=O)=C(C=C1C=O)N(C)C2=NC3=O
InChI
1S/C13H10N4O3/c1-6-3-8-9(4-7(6)5-18)17(2)11-10(14-8)12(19)16-13(20)15-11/h3-5H,1-2H3,(H,16,19,20)
chave InChI
JDEMVNYMYPJJIM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nerve growth factor (NGF) TrkA-/p75NTR (CD271)-binding and Musashi (MSI1, MSI2) RNA-binding antagonist (blocker, neutralizer).
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3