Documentos Principais
SML3340
Sigma-Aldrich
Sgl1 inhibitor Hit 1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-1-[[2-(3-methoxyphenyl)-5-thiazolyl]methyl]-4-piperidinemethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H22N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
334.43
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CC=CC(C2=NC=C(S2)CN3CCC(O)(CC3)CO)=C1
chave InChI
FXCZNKJONOHACS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell penetrant, potent and low toxic inhibitor of Cryptococcus neoformans sterylglucosidase 1 (Sgl1)
Sgl1 inhibitor Hit 1 is a cell penetrant, potent and low toxic inhibitor of Cryptococcus neoformans sterylglucosidase 1 (Sgl1) that significantly increases in the intracellular concentration of ergosterol 3β-D-glucoside (erg-glc). Sgl1 inhibitor Hit 1 potently inhibits growth of wild-type C. neoformans. Also, it inhibits brain dissemination of C. neoformans in a mouse model of infection.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Structure and inhibition of Cryptococcus neoformans sterylglucosidase to develop antifungal agents
Nature Communications, 12, 5885-5885 (2021)