Documentos Principais
SML3322
Sigma-Aldrich
SGC-STK17B-1N
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-((6-(Benzo[b]thiophen-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio)acetic acid, 2-(6-(Benzo[b]thiophen-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylthio)acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H10N2O2S3
Número CAS:
Peso molecular:
358.46
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
, White to very dark grey
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CSC1=C2C=C(C3=CC4=CC=CC=C4S3)SC2=NC=N1)=O
InChI
1S/C16H10N2O2S3/c19-14(20)7-21-15-10-6-13(23-16(10)18-8-17-15)12-5-9-3-1-2-4-11(9)22-12/h1-6,8H,7H2,(H,19,20)
chave InChI
RRIRDIKTUQVZCW-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Negative control for STK17B/DRAK2 inhibitor SGC-STK17B-1
SGC-STK17B-1N is a negative control for SGC-STK17B-1 a cell penetrant, potent and selective inhibitor of STK17B/DRAK2 kinase.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)