Documentos Principais
SML3284
Sigma-Aldrich
MS1943
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-​[(1,​2-​Dihydro-​4,​6-​dimethyl-​2-​oxo-​3-​pyridinyl)​methyl]​-​1-​(1-​methylethyl)​-​6-​[6-​[4-​[2-​[(2-​tricyclo[3.3.1.13,​7]​dec-​1-​ylacetyl)​amino]​ethyl]​-​1-​piperazinyl]​-​3-​pyridinyl]​-1H-​indazole-​4-​carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H54N8O3
Número CAS:
Peso molecular:
718.93
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
MS1943 is a potent and selective degrader of EZH2 (enhancer of zeste homolog 2) that effectively reduces EZH2 levels in cells. MS1943 potently inhibits growth of multiple TNBC cells and in mice xenograft model.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3